6-(Chloromethyl)uracil 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18285-25G OR18285-5G
APOSOR18285-25GEA 68.7 EUR
APOSOR18285-25G APOSOR18285-5G
6-(Chloromethyl)uracil 98%
6-(Chloromethyl)uracil
Formule: C₅H₅ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010095
CAS nummer: 18592-13-7