1,4-Diacetoxybenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Hydroquinone diacetate, 1,4-Phenylene diacetate, p-Phenylene di(acetate)
OR18293-100G OR18293-1KG OR18293-250G
APOSOR18293-100GEA 22 EUR
APOSOR18293-100G APOSOR18293-1KG APOSOR18293-250G
1,4-Diacetoxybenzene 98%
1,4-Diacetoxybenzene
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Smeltpunt: 121…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011643
CAS nummer: 1205-91-0
EINECS: 214-887-9