[2.2]-Paracyclophane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18296-25G OR18296-5G OR18296-100G
APOSOR18296-25GEA 40.9 EUR
APOSOR18296-25G APOSOR18296-5G APOSOR18296-100G
[2.2]-Paracyclophane 98%
[2.2]-Paracyclophane
Formule: C₁₆H₁₆
Smeltpunt: 283…288 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003707
CAS nummer: 1633-22-3
EINECS: 216-644-2