1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18297-100G OR18297-25G
APOSOR18297-100GEA 24.9 EUR
APOSOR18297-100G APOSOR18297-25G
1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin 97%
1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin
Formule: C₆H₁₀N₂O₃
Smeltpunt: 104…106 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020866
CAS nummer: 116-25-6
EINECS: 204-132-1