2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18298-25G OR18298-5G OR18298-10G
APOSOR18298-25GEA 89.2 EUR
APOSOR18298-25G APOSOR18298-5G APOSOR18298-10G
2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene 97%
2,5-Dibromo-1,4-dimethoxybenzene
Formule: C₈H₈Br₂O₂
Smeltpunt: 144…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025694
CAS nummer: 2674-34-2