6-Chlorooxindole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18299-25G OR18299-5G
APOSOR18299-25GEA 24.9 EUR
APOSOR18299-25G APOSOR18299-5G
6-Chlorooxindole 97%
6-Chlorooxindole
Formule: C₈H₆ClNO
Smeltpunt: 195…199 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00209962
CAS nummer: 56341-37-8