N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-diaminopropane, TMPDA, N1,N1,N3,N3-Tetramethylpropane-1,3-diamine, 1,3-Bis(dimethylamino)propane, N,N,N',N'-Tetramethyltrimethylenediamine
OR18301-100G OR18301-25G OR18301-500G
APOSOR18301-100GEA 24.9 EUR
APOSOR18301-100G APOSOR18301-25G APOSOR18301-500G
N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine 98%
1,3-Bis(dimethylamino)propane
Formule: C₇H₁₈N₂
Kookpunt: 145…146 °C
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 0,779 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008337
CAS nummer: 110-95-2
EINECS: 203-818-8
UN: 2734
ADR: 8+3,II