Ethylvanillin 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18302-500G OR18302-100G
APOSOR18302-500GEA 80.4 EUR
APOSOR18302-500G APOSOR18302-100G
Ethylvanillin 99%
Ethylvanillin
Formule: C₉H₁₀O₃
Kookpunt: 285 °C
Smeltpunt: 74…79 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006944
CAS nummer: 121-32-4
EINECS: 204-464-7