Diisopropylcarbodiimide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR18304-100G OR18304-25G
APOSOR18304-100GEA 80.4 EUR
APOSOR18304-100G APOSOR18304-25G
Diisopropylcarbodiimide 99%
Diisopropylcarbodiimide
Formule: C₇H₁₄N₂
Kookpunt: 145…148 °C
Dichtheid: 0,815 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065689
CAS nummer: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
UN: 2929
ADR: 6.1+3,I