5-Iodouracil 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18306-25G OR18306-500G OR18306-100G
APOSOR18306-25GEA 29.2 EUR
APOSOR18306-25G APOSOR18306-500G APOSOR18306-100G
5-Iodouracil 97%
5-Iodouracil
Formule: C₄H₃IN₂O₂
Smeltpunt: 274…276 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006020
CAS nummer: 696-07-1
EINECS: 211-788-2