Bis(4-chlorophenyl)sulphone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4,4'-Dichloro diphenyl sulphone, 4-Chlorophenyl sulphone, 4,4'-sulphonylbis(chlorobenzene)
OR18307-100G OR18307-500G
APOSOR18307-100GEA 73 EUR
APOSOR18307-100G APOSOR18307-500G
Bis(4-chlorophenyl)sulphone 99%
Bis(4-chlorophenyl)sulphone
Formule: C₁₂H₈Cl₂O₂S
Kookpunt: 249…251 °C/10mmHg
Smeltpunt: 143…150 °C
Vlampunt: 233 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000619
CAS nummer: 80-07-9
EINECS: 201-247-9