2-Chlorobenzothiazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18309-100G OR18309-25G
APOSOR18309-100GEA 46.8 EUR
APOSOR18309-100G APOSOR18309-25G
2-Chlorobenzothiazole 98%
2-Chlorbenzothiazol
Formule: C₇H₄ClNS
Kookpunt: 141 °C/30mmHg
Smeltpunt: 21…23 °C
Dichtheid: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005776
CAS nummer: 615-20-3