α-Chloro-p-xylene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: alpha-Chloro-p-xylene, 4-Methylbenzyl chloride
OR18311-100G OR18311-25G OR18311-500G
APOSOR18311-100GEA 43.8 EUR
APOSOR18311-100G APOSOR18311-25G APOSOR18311-500G
α-Chloro-p-xylene 99%
α-Chloro-p-xylene
Intermediate for organic synthesis.
Formule: C₈H₉Cl
MW: 140.61 g/mol
Kookpunt: 199…201 °C
Smeltpunt: 44351 °C
Dichtheid: 1.06 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000919
CAS nummer: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 12,10224