1-Bromo-2-iodobenzene 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18313-100G OR18313-25G
APOSOR18313-100GEA 40.9 EUR
APOSOR18313-100G APOSOR18313-25G
1-Bromo-2-iodobenzene 98+%
1-Bromo-2-iodobenzene
Formule: C₆H₄BrI
Kookpunt: 257 °C
Smeltpunt: 44478 °C
Dichtheid: 2,203 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001030
CAS nummer: 583-55-1
EINECS: 209-508-9