2-Amino-4-methylpyrimidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18316-100G OR18316-25G
APOSOR18316-100GEA 63.5 EUR
APOSOR18316-100G APOSOR18316-25G
2-Amino-4-methylpyrimidine 98%
2-Amino-4-methylpyrimidine
Formule: C₅H₇N₃
Smeltpunt: 155…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006101
CAS nummer: 108-52-1
EINECS: 203-591-5