1,8-Naftyleendiamine 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
OR18317-1KG
OR18317-100G
APOSOR18317-1KGEA
162
EUR
APOSOR18317-1KG
APOSOR18317-100G
1,8-Naftyleendiamine 90%
1,8-Naftyleendiamine
Formule:
C₁₀H₁₀N₂ Kookpunt: 205 °C/12mmHg Smeltpunt: 62…64 °C Vlampunt: 195 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004033 CAS nummer: 479-27-6 |