4-tert-Butyl-1-bromobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-4-tert-butylbenzene, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropane, 1-Bromo-4-(tert-butyl)benzene, 4-Bromo-tert-butylbenzene
OR18318-100G OR18318-1KG OR18318-500G
APOSOR18318-100GEA 22 EUR
APOSOR18318-100G APOSOR18318-1KG APOSOR18318-500G
4-tert-Butyl-1-bromobenzene 97%
4-tert-Butyl-1-bromobenzene
Formule: C₁₀H₁₃Br
MW: 213.12 g/mol
Kookpunt: 106…109 °C/20mmHg
Smeltpunt: 15…16 °C
Dichtheid: 1.229 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000108
CAS nummer: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2