4-Methoxybenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR18325-100G OR18325-1KG OR18325-500G
APOSOR18325-100GEA 22 EUR
APOSOR18325-100G APOSOR18325-1KG APOSOR18325-500G
4-Methoxybenzyl alcohol 98%
4-Methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₁₀O₂
Kookpunt: 258…260 °C
Smeltpunt: 22…25 °C
Dichtheid: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004653
CAS nummer: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable