4-Cyanobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18327-100G OR18327-25G OR18327-250G
APOSOR18327-100GEA 103 EUR
APOSOR18327-100G APOSOR18327-25G APOSOR18327-250G
4-Cyanobenzoic acid 98%
4-Cyanobenzoic acid
Formule: C₈H₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002528
CAS nummer: 619-65-8
EINECS: 210-606-9