1,4-Diethoxybenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18328-100G OR18328-25G OR18328-500G
APOSOR18328-100GEA 117 EUR
APOSOR18328-100G APOSOR18328-25G APOSOR18328-500G
1,4-Diethoxybenzene 98%
1,4-Diethoxybenzene
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Kookpunt: 245…248 °C
Smeltpunt: 69…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015146
CAS nummer: 122-95-2
EINECS: 204-585-5