1,1'-Carbonyldiimidazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Di(1H-imidazol-1-yl)methanone, CDI Crosslinker, 1,1'-Carbonylbis(imidazole), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazole, N,N'-Carbonyldiimidazole, CDI
OR18334-1KG OR18334-250G OR18334-50G
APOSOR18334-1KGEA 129 EUR
APOSOR18334-1KG APOSOR18334-250G APOSOR18334-50G
1,1'-Carbonyldiimidazole 98%
1,1'-Carbonyldiimidazole
Formule: C₇H₆N₄O
MW: 162.15 g/mol
Smeltpunt: 117…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005286
CAS nummer: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01819