1,2-Diphenylethane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Dibenzyl, Bibenzyl
OR18335-100G OR18335-500G OR18335-1KG
APOSOR18335-100GEA 36.6 EUR
APOSOR18335-100G APOSOR18335-500G APOSOR18335-1KG
1,2-Diphenylethane 98%
1,2-Diphenylethane
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅)
MW: 182.27 g/mol
Kookpunt: 284…285 °C
Smeltpunt: 50…53 °C
Dichtheid: 1.014 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004796
CAS nummer: 103-29-7
EINECS: 203-096-4
Merck Index: 12,01245