3-Nitrophthalic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18338-1KG OR18338-2.5KG OR18338-500G
APOSOR18338-1KGEA 65.8 EUR
APOSOR18338-1KG APOSOR18338-2.5KG APOSOR18338-500G
3-Nitrophthalic acid 96%
3-Nitrophthalic acid
Formule: C₈H₅NO₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007138
CAS nummer: 603-11-2
EINECS: 210-030-8