Quinoxaline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR18339-500G
OR18339-100G
APOSOR18339-500GEA
184
EUR
APOSOR18339-500G
APOSOR18339-100G
Quinoxaline 98%
Quinoxaline
Formule:
C₈H₆N₂ Kookpunt: 220…223 °C Smeltpunt: 27…34 °C Dichtheid: 1,124 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 98 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006719 CAS nummer: 91-19-0 EINECS: 202-047-4 |