10-Undecen-1-ol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18341-10G OR18341-25G OR18341-50G
APOSOR18341-10GEA 22 EUR
APOSOR18341-10G APOSOR18341-25G APOSOR18341-50G
10-Undecen-1-ol 99%
10-Undecen-1-ol
Formule: C₁₁H₂₂O
Kookpunt: 132…133 °C/15mmHg
Smeltpunt: –3 °C
Dichtheid: 0,848 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004750
CAS nummer: 112-43-6
EINECS: 203-971-0