Fluorene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18343-100G OR18343-250G OR18343-500G
APOSOR18343-100GEA 39.5 EUR
APOSOR18343-100G APOSOR18343-250G APOSOR18343-500G
Fluorene 98%
Fluorene
Formule: C₁₃H₁₀
Kookpunt: 295 °C
Smeltpunt: 112…115 °C
Dichtheid: 1,202 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001111
CAS nummer: 86-73-7
EINECS: 201-695-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III