2-Aminobenzothiazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
OR18345-100G OR18345-25G
APOSOR18345-100GEA 36.6 EUR
APOSOR18345-100G APOSOR18345-25G
2-Aminobenzothiazole 97%
2-Aminobenzothiazole
Formule: C₇H₆N₂S
MW: 150.2 g/mol
Smeltpunt: 126…129 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005785
CAS nummer: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Merck Index: 13,00423