5-Bromothiophene-2-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
OR18347-100G OR18347-25G OR18347-1G
APOSOR18347-100GEA 145 EUR
APOSOR18347-100G APOSOR18347-25G APOSOR18347-1G
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde 97%
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₅H₃BrOS
Kookpunt: 105…107 °C/11mmHg
Smeltpunt: 15 °C
Dichtheid: 1,607 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 99 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005432
CAS nummer: 4701-17-1
EINECS: 225-176-8