5,8-Dichloro-4-quinolinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR183470-1G OR183470-250MG
APOSOR183470-1GEA 526 EUR
APOSOR183470-1G APOSOR183470-250MG
5,8-Dichloro-4-quinolinol
5,8-Dichloro-4-quinolinol
Formule: C₉H₅Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272374
CAS nummer: 53790-82-2