4-Methylcinnamic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18348-100G OR18348-25G OR18348-5G
APOSOR18348-100GEA 67.2 EUR
APOSOR18348-100G APOSOR18348-25G APOSOR18348-5G
4-Methylcinnamic acid
4-Methylcinnamic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Smeltpunt: 196…198 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002697
CAS nummer: 1866-39-3