2,3-Dimethyl-2-butene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Tetramethylethylene
OR18350-100G OR18350-25G
APOSOR18350-100GEA 0 EUR
APOSOR18350-100G APOSOR18350-25G
2,3-Dimethyl-2-butene
2,3-Dimethyl-2-butene
Formule: C₆H₁₂
Kookpunt: 72…73 °C
Smeltpunt: –75 °C
Dichtheid: 0,708 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –16 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008897
CAS nummer: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
UN: 3295
ADR: 3,II