2-Nitro-5-piperidinoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR183519-1G OR183519-5G
APOSOR183519-1GEA 86.2 EUR
APOSOR183519-1G APOSOR183519-5G
2-Nitro-5-piperidinoaniline
2-Nitro-5-piperidinoaniline
Formule: C₁₁H₁₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00545948
CAS nummer: 54997-99-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable