5-Chloroisatin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18353-100G OR18353-25G
APOSOR18353-100GEA 58.4 EUR
APOSOR18353-100G APOSOR18353-25G
5-Chloroisatin
5-Chloroisatin
Formule: C₈H₄ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014567
CAS nummer: 17630-76-1
EINECS: 241-614-0