Trimethylsilylacetylene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethynyltrimethylsilane
OR18355-100G OR18355-25G OR18355-500G
APOSOR18355-100GEA 70.1 EUR
APOSOR18355-100G APOSOR18355-25G APOSOR18355-500G
Trimethylsilylacetylene 97%
Trimethylsilylacetylene
Formule: C₅H₁₀Si
MW: 98.22 g/mol
Kookpunt: 52…53 °C
Dichtheid: 0.71 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –34 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008569
CAS nummer: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
UN: 1993
ADR: 3 II