2-(4-Nitrophenyl)ethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenethyl Alcohol
OR1836-100G OR1836-25G
APOSOR1836-100GEA 175 EUR
APOSOR1836-100G APOSOR1836-25G
2-(4-Nitrophenyl)ethanol 98%
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Kookpunt: 177 °C/16mmHg
Smeltpunt: 59…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010202
CAS nummer: 100-27-6
EINECS: 202-835-8