2,4-Dichlorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18360-1KG OR18360-100G OR18360-500G
APOSOR18360-1KGEA 67.2 EUR
APOSOR18360-1KG APOSOR18360-100G APOSOR18360-500G
2,4-Dichlorobenzoic acid
2,4-Dichlorobenzoic acid
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
MW: 191.01 g/mol
Kookpunt: 310
Smeltpunt: 159…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002414
CAS nummer: 50-84-0
EINECS: 200-067-8