Trityl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR18363-100G OR18363-500G OR18363-1KG
APOSOR18363-100GEA 22 EUR
APOSOR18363-100G APOSOR18363-500G APOSOR18363-1KG
Trityl chloride 95%
Trityl chloride
Formule: C₁₉H₁₅Cl
Kookpunt: 230…235 °C/20mmHg
Smeltpunt: 111…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000813
CAS nummer: 76-83-5
UN: 3261
ADR: 8,III