3,5-Dihydroxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18364-100G OR18364-500G OR18364-25G
APOSOR18364-100GEA 65.8 EUR
APOSOR18364-100G APOSOR18364-500G APOSOR18364-25G
3,5-Dihydroxybenzoic acid 98%
3,5-Dihydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₆O₄
Smeltpunt: 236…238 °C
Vlampunt: 200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002512
CAS nummer: 99-10-5
EINECS: 202-730-7