D-(-)-Penicillamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR18365-25G
OR18365-5G
OR18365-100G
APOSOR18365-25GEA
116
EUR
APOSOR18365-25G
APOSOR18365-5G
APOSOR18365-100G
D-(-)-Penicillamine
D-(-)-Penicillamine
Formule:
C₅H₁₁NO₂S Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00064302 CAS nummer: 52-67-5 |