(1-Decyl)triphenylphosphonium bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18367-100G OR18367-1KG
APOSOR18367-100GEA 263 EUR
APOSOR18367-100G APOSOR18367-1KG
(1-Decyl)triphenylphosphonium bromide
(1-Decyl)triphenylphosphonium bromide
Formule: C₂₈H₃₆BrP
MW: 483.47 g/mol
Smeltpunt: 87…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051854
CAS nummer: 32339-43-8
EINECS: 250-996-8