Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18368-25G OR18368-100G OR18368-500G
APOSOR18368-25GEA 22 EUR
APOSOR18368-25G APOSOR18368-100G APOSOR18368-500G
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate
Formule: C₉H₁₀O₄
Smeltpunt: 132…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002199
CAS nummer: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0