ω,2,4-Trichloroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,4-Dichlorophenacyl chloride, α,2,4-Trichloroacetophenone, 2,2',4'-Trichloroacetophenone
OR18371-100G OR18371-500G OR18371-1KG
APOSOR18371-100GEA 22 EUR
APOSOR18371-100G APOSOR18371-500G APOSOR18371-1KG
ω,2,4-Trichloroacetophenone
ω,2,4-Trichloroacetophenone
Formule: C₈H₅Cl₃O
MW: 223.49 g/mol
Kookpunt: 130…135 °C/4mmHg
Smeltpunt: 47…56 °C
Dichtheid: 1.312 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000934
CAS nummer: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III