2,6-Dibromophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18373-100G OR18373-25G OR18373-5G
APOSOR18373-100GEA 203 EUR
APOSOR18373-100G APOSOR18373-25G APOSOR18373-5G
2,6-Dibromophenol
2,6-Dibromophenol
Formule: C₆H₄Br₂O
Kookpunt: 255…256 °C
Smeltpunt: 53…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002152
CAS nummer: 608-33-3
EINECS: 210-161-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III