2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Hydroxyazobenzene-2'-carboxylic acid, 2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, 4'-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, 2-((4-Hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid, HABA
OR18374-100G OR18374-25G
APOSOR18374-100GEA 443 EUR
APOSOR18374-100G APOSOR18374-25G
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃
MW: 242.23 g/mol
Smeltpunt: 204…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002428
CAS nummer: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2