Dimethyl-5-nitroisophthalate 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18375-250G OR18375-100G OR18375-500G
APOSOR18375-250GEA 38 EUR
APOSOR18375-250G APOSOR18375-100G APOSOR18375-500G
Dimethyl-5-nitroisophthalate 98+%
Dimethyl-5-nitroisophthalate
Formule: C₁₀H₉NO₆
Smeltpunt: 121…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008429
CAS nummer: 13290-96-5
EINECS: 236-307-3