2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18376-25G OR18376-5G
APOSOR18376-25GEA 61.4 EUR
APOSOR18376-25G APOSOR18376-5G
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
2,4-Dimethyl-6-hydroxypyrimidine
Formule: C₆H₈N₂O
Smeltpunt: 198…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006105
CAS nummer: 6622-92-0
EINECS: 229-577-9