4-(Diethylamino)benzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18377-5G OR18377-1G OR18377-25G
APOSOR18377-5GEA 24.9 EUR
APOSOR18377-5G APOSOR18377-1G APOSOR18377-25G
4-(Diethylamino)benzoic acid 99%
4-(Diethylamino)benzoic acid
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Smeltpunt: 192…195 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002538
CAS nummer: 5429-28-7
EINECS: 226-582-8