L(-)-Carnitine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18381-100G OR18381-25G OR18381-500G
APOSOR18381-100GEA 36.6 EUR
APOSOR18381-100G APOSOR18381-25G APOSOR18381-500G
L(-)-Carnitine 98%
L(-)-Carnitine
Formule: C₇H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038747
CAS nummer: 541-15-1
EINECS: 208-768-0