Iminostilbene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18383-100G OR18383-25G
APOSOR18383-100GEA 80.4 EUR
APOSOR18383-100G APOSOR18383-25G
Iminostilbene 97%
Iminostilbene
Formule: C₁₄H₁₁N
Smeltpunt: 196…199 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005071
CAS nummer: 256-96-2
EINECS: 205-970-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III