Choline-p-toluenesulphonate 85%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR18384-5G OR18384-25G
APOSOR18384-5GEA 36.6 EUR
APOSOR18384-5G APOSOR18384-25G
Choline-p-toluenesulphonate 85%
Choline-p-toluenesulphonate
Formule: C₅H₁₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079051
CAS nummer: 55357-38-5